Documenti fondamentali
537217
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
96%
Scegli un formato
25 G
52,22 €
52,22 €
Prezzo di listino74,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
52,22 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,22 €
Prezzo di listino74,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
87-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
CC(C)C(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)