Documenti fondamentali
537195
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
97%
Scegli un formato
5 G
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
108,00 €
About This Item
Formula condensata:
FC10H6Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)