Documenti
536830
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 7 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)512
Peso molecolare:
116992.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
amidoethanol surface groups
Forma fisica
liquid
PM
generation 7
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
5 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
512
Indice di rifrazione
n20/D 1.337
Densità
0.797 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Stato fisico
Contains 256 surface hydroxyl groups.
Note legali
Manufactured by Dendritech, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C