Documenti fondamentali
536474
Sigma-Aldrich
N-Z-D-Alaninol
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +5.5°, c = 2 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)