Documenti fondamentali
536318
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
177-180 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(Cl)c1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
FCSSYEWURMTUSM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)