Documenti fondamentali
535648
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carboxaldehyde
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
120-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc2cc(C)ccc2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-2-3-10-8(4-7)5-9(6-14)11(12)13-10/h2-6H,1H3
FSLNYYZJXMGKHK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)