Documenti fondamentali
535222
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3ZnI
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
1.048 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc([Zn]I)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
MJZLONUZODRTQS-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)