535087
2-Fluoroadenine
96%
Sinonimo/i:
2-Fluoro-7(9)H-purin-6-ylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1[nH]c(F)nc2ncnc12
InChI
1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
WKMPTBDYDNUJLF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3