Documenti fondamentali
534447
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11-Octaisobutyltetracyclo[7.3.3.15,11]octasiloxane-endo-3,7-diol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H74O13Si8
Numero CAS:
Peso molecolare:
891.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
97%
Punto di fusione
85-89 °C (lit.)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)