Documenti fondamentali
533548
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BrO2SZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.994 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)s1
InChI
1S/C7H7O2S.BrH.Zn/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6;;/h3-4H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
CWKQCJOCFKKLMC-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)