Documenti fondamentali
532762
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4(F)CH2NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
221-226 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NCc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
KPOKOEWRTGFXDF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)