Documenti fondamentali
532622
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2,6-lutidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
26-31 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(C)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-4-7(9(10)11)6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
AETHUDGJSSKZKT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Nitro-2,6-lutidine, a nitropyridine derivative, is also known as 2,6-dimethyl-3-nitropyridine. It can be prepared from 2,6-lutidine via nitration.
Applicazioni
3-Nitro-2,6-lutidine may be used in the preparation of 3-methoxy-2,7-dimethyl-2H-1,4-diazepine1 and 3-amino-2,6-lutidine.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Methylpyridine Derivatives (XXI). Amination of Chloro-2,6-lutidines and Their N-Oxides via a Hetaryne Mechanism.
Kato T and Niitsuma T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 13(8), 963-968 (1965)