Documenti fondamentali
530824
Sigma-Aldrich
2-Benzylphenyl isocyanate
97%
Sinonimo/i:
2′-Benzylphenyl isocyanate, 2′-Isocyanatodiphenylmethane
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
309 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14-9-5-4-8-13(14)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
GLYMYAJKKMZFQT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)