Documenti fondamentali
529907
Sigma-Aldrich
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Sinonimo/i:
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)] pentene, 2,2′-[(1Z)-1-Propyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H32B2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
301-303 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC\C(=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H32B2O4/c1-10-11-13(19-22-16(6,7)17(8,9)23-19)12-18-20-14(2,3)15(4,5)21-18/h12H,10-11H2,1-9H3/b13-12-
MXQDNQSRLNMUOP-SEYXRHQNSA-N
Descrizione generale
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester is an alkenyl boronate ester that can be utilized for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. Boronate esters are air- and chromatography-stable.
Applicazioni
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester can be used as a reactant in the stereoselective synthesis of γ-boryl substituted homoallylic alcohols by reacting with aromatic aldehydes via Ru-catalyzed double bond transposition reaction.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
169.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of γ-Boryl-Substituted Homoallylic Alcohols with anti Stereochemistry Based on a Double-Bond Transposition
Miura T, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(4), 1138-1142 (2019)