Documenti fondamentali
529060
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluoroanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
XPZBNEWAZPZUHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-5-fluoroanisole is also referred to as 1-chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene (IUPAC name). Two rotational isomeric forms, i.e. cis and trans forms of 3-chloro-5-fluoroanisole (1-chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene) have been identified by ab initio and density functional theory (DFT) calculations.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rotamers and isotopomers of 3-chloro-5-fluoroanisole studied by resonant two-photon ionization spectroscopy and theoretical calculations.
Zhang, Lijuan, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 104, 235-242 (2013)