Documenti fondamentali
526517
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzyl chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3(F)CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(F)c(CCl)cc1OC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)