Documenti fondamentali
526401
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
172 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-16)7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic building block.
Applicazioni
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used to synthesize 2,2-diamino enol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Umpolung by N-heterocyclic carbenes: generation and reactivity of the elusive 2,2-diamino enols (Breslow intermediates).
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(49), 12370-12374 (2012-10-20)