Documenti fondamentali
525103
Sigma-Aldrich
Tri(ethylene glycol) bis(2-ethylhexanoate)
97%
Sinonimo/i:
TEG(EH)
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2CH2CH2OCH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445
P. ebollizione
344 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O6/c1-5-9-11-19(7-3)21(23)27-17-15-25-13-14-26-16-18-28-22(24)20(8-4)12-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
FRQDZJMEHSJOPU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plasticizer
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)