Documenti fondamentali
524697
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
221 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,11-12H
IRMUMGKQAXLGHK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in the synthesis of biologically active compounds:
  • Pyrazole-acids to be used as agonists of human orphan GPCR GPR109a
  • Bicyclic pyrazole carboxylic acid derivatives as a niacin receptor agonist
  • 5-Alkyl and 5-aryl-pyrazole-tetrazoles as agonists of human orphan GPCR GPR109a
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)