523690
3-Amino-1-adamantanol
96%
Sinonimo/i:
(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amine, 1-Amino-3-adamantanol, 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Amino-1-hydroxyadamantane, 3-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
265 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2/t7-,8+,9+,10-
DWPIPTNBOVJYAD-FIRGSJFUSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup