522708
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
About This Item
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
171-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(C(C)C)=C9%10
InChI
1S/2C8H11.2ClH.W/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
BHHDYNZTRTUENP-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)