Key Documents
521515
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H(CH3)4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3