Key Documents
518778
Sigma-Aldrich
4-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
4′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide, 4-Acetamidophenylboronic acid, pinacol cyclic ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
160-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-11(7-9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
ANGKVUVZQVUVJO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3