Key Documents
518328
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3
KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The chemistry of indoles. XXXII A facile synthetic method for 6-indolecarbaldehyde, 6-indolemethanol, and 6-substituted 1-hydroxyindoles and its application for the synthesis of a natural alkaloid,(E)-6-(3-methylbuta-1, 3-dienyl) indole.
Somei M.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(10), 4109-4115 (1986)
Study of vibrational spectra of 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde.
Yadav BS, et al.
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 44(9), 644-644 (2006)
Total synthesis of mimosamycin.
Fukumi H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 26(7), 2175-2180 (1978)
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde.
Guo ZR, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 66(9), o2420-o2420 (2010)