Documenti fondamentali
517445
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethylferrocene
98%
About This Item
Formula condensata:
Fe(C5H4C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.58 (lit.)
P. ebollizione
284 °C (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Fe/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
GKKLDIHVIQZCPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 26 Iron
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)