Documenti fondamentali
516732
Sigma-Aldrich
2-mercaptoetanolo
Sinonimo/i:
β-mercaptoetanolo, 2-idrossietilmercaptano, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
773648
Numero CE:
Numero MDL:
Densità del vapore
2.69 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Limite di esplosione
18 %
Concentrazione
14.3 M (pure liquid)
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
P. ebollizione
157 °C (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il BME è idoneo alla riduzione dei legami disolfuro delle proteine prima dell′elettroforesi su gel di poliacrilammide e viene generalmente incluso in un tampone campione per la SDS-PAGE a una concentrazione del 5%. La scissione dei legami disolfuro intermolecolari (tra subunità) permette alle subunità di una proteina di separarsi indipendentemente durante la SDS-PAGE. La scissione dei legami disolfuro intramolecolari (all′interno della subunità) permette alle subunità di diventare completamente denaturate in modo che ogni peptide possa migrare secondo la lunghezza della propria catena, senza essere condizionato dalla struttura secondaria.
Note legali
Product of Arkema
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)