Documenti fondamentali
51526
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)iodoacetamide
≥97%
Sinonimo/i:
N-[(3-Perfluorhexyl)-propyl]-iodacetamid, N-[(3-Perfluorohexyl)propyl]iodoacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9F13INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
545.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Punto di fusione
66-70 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCNC(=O)CI
InChI
1S/C11H9F13INO/c12-6(13,2-1-3-26-5(27)4-25)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h1-4H2,(H,26,27)
SAQMTNGZQLPXJU-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)