Key Documents
515159
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. eboll.
230 °C (lit.)
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h3-6H,1-2H3
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Selective 4, 6-O-benzylidene formation of methyl α-d-mannopyranoside using 2, 6-dimethylbenzaldehyde.
Liotta LJ, et al.
Carbohydrate Research, 391, 31-36 (2014)