Documenti fondamentali
514934
Sigma-Aldrich
N-tert-Amyl-1,1-dimethylpropargylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH3)2NHC(CH3)2C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
164 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C10H19N/c1-7-9(3,4)11-10(5,6)8-2/h1,11H,8H2,2-6H3
QZIVTSHQTWUMNU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)