Documenti fondamentali
514578
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexyloxybenzene
98%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(hexyloxy)benzene, 1,2-Di(hexyloxy)benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4[O(CH2)5CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
liquid crystal
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
143 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccccc1OCCCCCC
InChI
1S/C18H30O2/c1-3-5-7-11-15-19-17-13-9-10-14-18(17)20-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
XNBVDORAKLGCKG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)