Documenti fondamentali
514047
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Sinonimo/i:
(2,3-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xueshu Li et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16402-16410 (2017-05-26)
Nineteen polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, such as 2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl (PCB 84), display axial chirality because they form stable rotational isomers, or atropisomers, that are non-superimposable mirror images of each other. Although chiral PCBs undergo atropselective biotransformation and atropselectively alter biological processes