513067
2-Hydroxychalcone
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
144-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1\C=C\C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)10-11-15(17)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)