Documenti fondamentali
512605
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) chloride hydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11ClW
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H][W]123456789(Cl)C%10C1=C2C3=C4%10.C5%11C6=C7C8=C9%11
InChI
1S/2C5H5.ClH.W.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
AZSYFWMTJOTZOV-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)