Documenti
512494
Sigma-Aldrich
(Ethylcyclopentadienyl)(triphenylphosphine)copper(I)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24CuP
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
~80 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1([Cu])C=CC=C1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H15P.C7H9.Cu/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-5-3-4-6-7;/h1-15H;3-6H,2H2,1H3;
SEPIDINPYNECSG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3