Key Documents
511749
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) phthalocyanine dichloride
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
Dichloro(phthalocyaninato)titanium, Dichlorotitanium phthalocyanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16Cl2N8Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
631.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
692 nm
Stringa SMILE
Cl[Ti]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.2ClH.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;;/h1-16H;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
VIEAVKNNJVVRCE-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5