511412
Ethyl 2-methylindole-3-carboxylate
99%
Sinonimo/i:
2-Methylindole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c(C)[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c1-3-15-12(14)11-8(2)13-10-7-5-4-6-9(10)11/h4-7,13H,3H2,1-2H3
ICXKIKDXKRONLF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-methyl-3-[5-substituted phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-1H-indoles as antimicrobial agents
- Aminoheterocycle via N-amination of heterocyclic compounds with O-benzoylhydroxylamines
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3