Key Documents
511285
Sigma-Aldrich
Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten(0)
Sinonimo/i:
(Cyclooctadiene)tungsten tetracarbonyl, Tetracarbonyl(1,5-cyclooctadiene)tungsten
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O4W
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
155-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.4CO.W/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;4*1-2;/h1-2,7-8H,3-6H2;;;;;/b2-1-,8-7-;;;;;
URZAVABIRGHJEB-XRGHXPOKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)