Documenti
511161
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-3-indoleacetate
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1H-indole-3-acetic acid ethyl ester, NSC 289352
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. eboll.
195-196 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C13H15NO2/c1-3-16-13(15)8-11-9(2)14-12-7-5-4-6-10(11)12/h4-7,14H,3,8H2,1-2H3
SLEXJGHKKHQSDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 2-methyl-3-indoleacetate, also known as ethyl 2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate, is a substituted 1H-indole.
Applicazioni
  • Reactant for preparation of hydroxamate derivatives as HDAC inhibitor with anticancer activity
  • Reactant for stereoselective preparation of AG-041R, as a Potent Gastrin/CCK-B Receptor Antagonist
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter