Documenti fondamentali
51092
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorophenol
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
52-55 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Oc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F3O/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4,5-Trifluorophenol is a halo-substituted phenol. It participates in the synthesis of difluorooxymethylene-bridged liquid crystals.
Applicazioni
3,4,5-Trifluorophenol may be used in the synthesis of 3,4,5-trifluorophenoxymethyl-substituted polystyrene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Liquid crystal alignment properties of polystyrene derivatives containing fluorinated side groups.
Kang H, et al.
Macromolecular Research, 18(1), 78-85 (2010)
Difluorooxymethylene-Bridged Liquid Crystals: A Novel Synthesis Based on the Oxidative Alkoxydifluorodesulfuration of Dithianylium Salts.
Kirsch P, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(8), 1480-1484 (2001)