50170
Gly-Asp
≥99.0%
Sinonimo/i:
Glycyl-L-aspartic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0%
Attività ottica
[α]20/D +12.0±2°, c = 5% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
195-210 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-2-4(9)8-3(6(12)13)1-5(10)11/h3H,1-2,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m0/s1
SCCPDJAQCXWPTF-VKHMYHEASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3