Documenti fondamentali
499129
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobalt diiodide, Cobalt iodide, Cobaltous iodide
About This Item
Formula condensata:
CoI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
>515 °C (lit.)
Solubilità
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Densità
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)