Documenti fondamentali
499064
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C6F5CH2ZnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.99 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.ClH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
GGNRNMYEDWCPQV-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)