Documenti fondamentali
498726
Sigma-Aldrich
1-Propylbutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
4-Heptylzinc bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)2CHZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC(CCC)[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
GQRLCMWPERMSRC-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)