Documenti fondamentali
497770
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Bromo(4-chlorobutyl)zinc
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)4ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.98 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H8Cl.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
YDPVAYXEHNRIKW-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)