Key Documents
497398
Sigma-Aldrich
Calcium isopropoxide
powder, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Calcium isopropylate, Diisopropoxy calcium
About This Item
Formula condensata:
Ca(OCH(CH3)2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: calcium
Stringa SMILE
CC(C)O[Ca]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ca/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
MMLSWLZTJDJYJH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)