Documenti fondamentali
497363
Sigma-Aldrich
Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate
99%
Scegli un formato
25 G
66,20 €
66,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
66,20 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
66,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Saggio
99%
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cobalt
Punto di fusione
120 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.O.O.O.O.O.O.[Co++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
YUWDLEMDFQMDIE-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)