Documenti fondamentali
496804
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene
98%
Sinonimo/i:
Benzyl 3-nitro-o-tolyl ether
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H3(CH3)NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13NO3/c1-11-13(15(16)17)8-5-9-14(11)18-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9H,10H2,1H3
PBSZHNXXFIYDBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene may be used in the preparation of 1-[2-[2-(benzyloxy)-6-nitrophenyl]vinyl]pyrrolidine and 4-(benzyloxy)-1H-indole.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thomas EJ.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 10, 627-628 null