Documenti fondamentali
49671
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxyheptane
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Pentyloxirane, (R)-Heptene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
NMOFYYYCFRVWBK-SSDOTTSWSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)