Documenti fondamentali
495956
Sigma-Aldrich
trans-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-N,N-dimethyl-1,3-butadien-1-amine
90%
Scegli un formato
5 G
315,00 €
315,00 €
Prezzo di listino450,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
315,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(=CH2)CH=CHN(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
315,00 €
Prezzo di listino450,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
234 °C (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])C(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H25NOSi/c1-11(9-10-13(5)6)14-15(7,8)12(2,3)4/h9-10H,1H2,2-8H3/b10-9+
NSCKABIMFIKUEF-MDZDMXLPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation and Diels-Alder Reactivity of 1-Amino-3-siloxy-1,3-butadienes.
Kozmin SA and Rawal VH.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5252-5253 (1997)