494119
Deoxo-Fluor
Sinonimo/i:
Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur trifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articoli
This technical article discusses Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur Trifluoride (Deoxo-Fluor®).